Learn More
4-n-Heptilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396889 25 g 25 g
11376889 1 g 1 g
11386889 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26793.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37529-27-4 | C13H21N | 191.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37529-27-4
Fórmula molecular C13H21N
Peso molecular (g/mol) 191.32
Número MDL MFCD00007928
Clave InChI BNEWZYZRLNNWNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-heptylaniline, 4-n-heptylaniline, benzenamine, 4-heptyl, 4-heptylphenylamine, acmc-209ito, 4-heptylaniline
PubChem CID 142169
Nombre IUPAC 4-heptilanilina
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Heptylaniline
Densidad 0.91
Punto de ebullición 159°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.31
Porcentaje de pureza 98%