Learn More
4'-n-Heptilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312806 5 g 5 g
11302806 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08959.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37593-03-6
Fórmula molecular C15H22O
Peso molecular (g/mol) 218.34
Número MDL MFCD00038342
Clave InChI UQBRZOXCKKBKDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-heptylacetophenone, p-heptylacetophenone, ethanone, 1-4-heptylphenyl, p-n-heptylacetophenone, 1-4-heptylphenyl ethanone, 1-4-heptylphenyl ethan-1-one, 4'-n-heptylacetophenone, 4-heptylacetophenone, 1-acetyl-4-heptylbenzene, acmc-209iu8
PubChem CID 98879
Nombre IUPAC 1-(4-heptilfenil)etanona
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Heptylacetophenone
Densidad 0.94
Punto de ebullición 155°C to 157°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 5 g
Beilstein 1866760
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza 97%