Learn More
4'-[N-Etil-N-(2-metilfenil)sulfamoil]acetanilida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486086
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486086 250 mg 250 miligramos
15476086 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60904.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333430-43-6
Fórmula molecular C17H20N2O3S
Peso molecular (g/mol) 332.42
Número MDL MFCD01213966
Clave InChI NGMYZQIEURPXLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-ethyl 2-methylphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-ethyl-o-tolyl-sulfamoyl-phenyl-acetamide, 4'-n-ethyl-n-2-methylphenyl sulfamoyl acetanilide, n-4-ethyl-2-methylphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-ethyl-2-methylanilino sulfonyl phenyl acetamide, n-4-ethyl 2-methylphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide
PubChem CID 743585
Nombre IUPAC N-[4-[etil-(2-metilfenil)sulfamoil]fenil]acetamida
SMILES CCN(C1=CC=CC=C1C)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-[N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)sulfamoyl]acetanilide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.42
Porcentaje de pureza 97%