Learn More
4-[N-etil-(4-metoxifenil)metilamino]-2-butinil-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[N-Ethyl-(4-methoxyphenyl)methylamino]-2-butynyl-1-ol |
| CAS | 181647-06-3 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO2/c1-3-15(10-4-5-11-16)12-13-6-8-14(17-2)9-7-13/h6-9,16H,3,10-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC#CCO)Cc1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[etil-[(4-metoxifenil)metil]amino]but-2-yn-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 233.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1416 |