Learn More
Ácido 4-n-dodeciloxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-n-Dodecyloxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-n-dodeciloxibenzoico se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en N,N-dimetilformamida.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Dodecyloxybenzoic acid |
| Punto de fusión | 132°C to 137°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2215914 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in N,N-Dimethylformamide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.45 |
| Porcentaje de pureza | 98% |