Learn More
Ácido 4-n-dodeciloxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465327 5 g 5 g
11475327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22689.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2312-15-4 | C19H30O3 | 306.45 g/mol
4-n-Dodecyloxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-n-dodeciloxibenzoico se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en N,N-dimetilformamida.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2312-15-4
Fórmula molecular C19H30O3
Peso molecular (g/mol) 306.45
Número MDL MFCD00002543
Clave InChI ALQLYJHDBAKLBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dodecyloxy benzoic acid, p-dodecyloxybenzoic acid, 4-n-dodecyloxybenzoic acid, 4-dodecyloxybenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyloxy, benzoic acid, p-dodecyloxy, p-dodecyloxy benzoic acid, 4-dodecyloxy benzoicacid, pubchem2685, acmc-1crse
PubChem CID 75330
Nombre IUPAC ácido 4-dodecoxibenzoico
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Dodecyloxybenzoic acid
Punto de fusión 132°C to 137°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2215914
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in N,N-Dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.45
Porcentaje de pureza 98%