Learn More
4-n-Dodeciloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392766 5 g 5 g
11382766 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08889.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24083-19-0 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24083-19-0
Fórmula molecular C19H30O2
Peso molecular (g/mol) 290.447
Número MDL MFCD00043523
Clave InChI ZBEGLEYBWGNZJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dodecyloxybenzaldehyde, 4-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxybenzaldehyde, 4-n-dodecyloxybenzaldehyde, p-n-dodecoxy benzaldehyde, p-dodecyloxy benzaldehyde, 4-dodecyloxy-benzaldehyde, p-lauryloxy benzaldehyde, 1-4-formylphenoxy dodecane
PubChem CID 141069
Nombre IUPAC 4-dodecoxibenzaldehído
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Dodecyloxybenzaldehyde
Punto de fusión 26°C to 29°C
Punto de ebullición 165°C (0.005 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2535031
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.45
Porcentaje de pureza 98%