Learn More
Ácido 4-n-dodecilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494637 1 g 1 g
15404647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31983.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21021-55-6 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21021-55-6
Fórmula molecular C19H30O2
Peso molecular (g/mol) 290.447
Número MDL MFCD04972235
Clave InChI JCHCIOJFCCQEKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dodecylbenzoic acid, benzoic acid, 4-dodecyl, p-n-dodecyl benzoic acid, benzoicacid,4-dodecyl, 4-n-dodecylbenzoic acid
PubChem CID 413311
Nombre IUPAC ácido 4-dodecilbenzoico
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Dodecylbenzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.45
Porcentaje de pureza 98%