Learn More
4-N-Desacetil-5-N-acetil Oseltamivir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-N-Desacetyl-5-N-acetyl Oseltamivir |
| CAS | 956267-10-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H28 N2 O4 |
| Sinónimo | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 5-(acetylamino)-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, ethyl (3R,4R,5S)-5-acetamido-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohexene-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28N2O4/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(15(14)17)18-10(4)19/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19)/t13-,14+,15+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](N)[C@H](C1)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | etil (3R,4R,5S)-5-acetamido-4-amino-3-pentano-3-iloxiciclohexeno-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 312.4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Mostrar más |