Learn More
Ácido 4-n-deciloxibenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497716 25 g 25 g
11487716 5 g 5 g
11407726 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14703.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5519-23-3 | C17H26O3 | 278.392 g/mol
4-n-Decyloxybenzoic acid, is used in the syntheis of liquid crystals. It can also be used to react with 3-bromo-propene to produce 5-allyloxy-2-phenyl-[1,3]dioxane. This reaction will need reagent tetra-n-butylammonium bromide and NaH, and the menstruum dimethylformamide. The reaction time is 2 hour with temperature of 20°C,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-n-deciloxibenzoico se utiliza en la síntesis de cristales líquidos. También se puede usar para reaccionar con 3-bromo-propeno para producir 5-aliloxi-2-fenil-[1,3]dioxano. Esta reacción necesitará Nah y bromuro de tetra-n-butilamonio reactivo, y dimetilformamida disolvente. El tiempo de reacción es de 2 horas con una temperatura de 20 °C.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
m. p. 97°(S), 122°(N), 142°(I)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5519-23-3
Fórmula molecular C17H26O3
Peso molecular (g/mol) 278.392
Número MDL MFCD00020360
Clave InChI NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 138527
Nombre IUPAC ácido 4-decoxibenoico
SMILES CCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Decyloxybenzoic acid
Punto de fusión 97°C (S)
Cantidad 25 g
Beilstein 2113730
Sinónimo 4-decyloxy benzoic acid, p-decyloxybenzoic acid, 4-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxybenzoic acid, benzoic acid,4-decyloxy, benzoic acid, 4-decyloxy, pubchem2671, p-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxy benzoicacid, para-decyloxy benzoic acid
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.39
Porcentaje de pureza 96%