Learn More
cloruro de 4-n-decilbenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443457 5 g 5 g
11433457 1 g 1 g
11453457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17234.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54256-43-8 | C17H25ClO | 280.836 g/mol
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se emplea como intermedio farmacéutico y químico.
Solubilidad
reacciona con el agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54256-43-8
Fórmula molecular C17H25ClO
Peso molecular (g/mol) 280.836
Número MDL MFCD00041724
Clave InChI HEWLDHSFOQXCSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104714
Nombre IUPAC cloruro de 4-decilbenzoílo
SMILES CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Decylbenzoyl chloride
Punto de ebullición 171°C to 173°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-decyl, p-decylbenzoyl chloride, 4-decylbenzoylchloride, p-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-decyl, 4-n-decyl benzoyl chloride, 4-decylbenzoic acid chloride
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.84
Porcentaje de pureza 98%