Learn More
4-n-Decilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352616 1 g 1 g
11362616 5 g 5 g
11372616 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08620.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37529-30-9 | C16H27N | 233.399 g/mol
It is used to synthesize p,p'-Di-n-decyl-azobenzol could be obtained by the reactant of 4-Decylaniline, and the reagents of O2, CuCl, pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para sintetizar p,p′-Di-n-decil-azobenzol. Se puede obtener por el reactivo de 4-decilanilina, y los reactivos de O2, CuCl y piridina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de agentes oxidizantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37529-30-9
Fórmula molecular C16H27N
Peso molecular (g/mol) 233.399
Número MDL MFCD00007918
Clave InChI WGENWPANMZLPIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-decylaniline, p-decylaniline, benzenamine, 4-decyl, p-n-decylaniline, 4-decylphenylamine, 4-decyphenylamine, 4-decyl-phenylamine, 4-decylaniline, ksc225q8h
PubChem CID 92309
Nombre IUPAC 4-decilanilina
SMILES CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Decylaniline
Punto de fusión 23°C to 25°C
Punto de ebullición 218°C to 220°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 1 g
Beilstein 2721403
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.4
Porcentaje de pureza 98%