Learn More
Isocianato de 4-n-butilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362367 1 g 1 g
11372367 5 g 5 g
11382367 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09957.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69342-47-8 | C11H13NO | 175.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69342-47-8
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00013882
Clave InChI LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
PubChem CID 2796313
Nombre IUPAC 1-butil-4-isocianatobenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylphenyl isocyanate
Densidad 0.992
Punto de ebullición 107°C to 108°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.5165
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 390859
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 98%