Learn More
4-n-Butilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-n-Butylphenol is used as an Intermediates of liquid Crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-n-Butilfenol se utiliza como intermediario de cristales líquidos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Cuando no esté en uso, sellar bien el recipiente y almacenarlo en un lugar seco y fresco. Evítese la luz y el calor excesivo. Incompatible con agentes oxidantes. Estable si se almacena en las condiciones adecuadas. Mantener el contenedor seco. Mantener lejos del calor. Se requiere escape mecánico.
Especificaciones
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Butylphenol |
| Punto de fusión | ∼22°C |
| Densidad | 0.98 |
| Punto de ebullición | 245°C |
| Índice de refracción | 1.517 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3145 |
| Beilstein | 2042120 |
| Información de solubilidad | Not miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.22 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.