Learn More
4-n-Butilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445183 5 g 5 g
11455183 25 g 25 g
11465183 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12812.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1638-22-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
4-n-Butylphenol is used as an Intermediates of liquid Crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-n-Butilfenol se utiliza como intermediario de cristales líquidos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Cuando no esté en uso, sellar bien el recipiente y almacenarlo en un lugar seco y fresco. Evítese la luz y el calor excesivo. Incompatible con agentes oxidantes. Estable si se almacena en las condiciones adecuadas. Mantener el contenedor seco. Mantener lejos del calor. Se requiere escape mecánico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1638-22-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00041750
Clave InChI CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol
PubChem CID 15420
ChEBI CHEBI:34437
Nombre IUPAC 4-butilfenol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylphenol
Punto de fusión ∼22°C
Densidad 0.98
Punto de ebullición 245°C
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Número UN UN3145
Beilstein 2042120
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%