Learn More
4-n-Butilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436006 25 g 25 g
11426006 5 g 5 g
11446006 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22316.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57802-79-6 | C11H17N | 163.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57802-79-6
Fórmula molecular C11H17N
Peso molecular (g/mol) 163.264
Número MDL MFCD02258855
Clave InChI IBVGSPOHLFKLHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylbenzylamine, 4-n-butylbenzylamine, 4-butylphenyl methanamine, 4-butylphenyl methylamine, 1-4-butylphenyl methanamine, p-n-butylbenzylamin, 4-butyl-benzylamine, 4-butylbenzenemethanamine, benzenemethanamine, 4-butyl
PubChem CID 4029871
Nombre IUPAC (4-butilfenil)metanamina
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylbenzylamine
Punto de ebullición 89°C to 91°C (1 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.26
Porcentaje de pureza 98%