Learn More
Cloruro de 4-n-butilbenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457387 25 g 25 g
11447387 5 g 5 g
11467387 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15082.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28788-62-7 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-butilbenzoílo se utilizó en la síntesis de 2,5-bis[(4-butilbenzoil)oxi]estireno (BBOS, monómero).
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos de la humedad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28788-62-7
Fórmula molecular C11H13ClO
Peso molecular (g/mol) 196.67
Número MDL MFCD00000699
Clave InChI OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
PubChem CID 120049
Nombre IUPAC cloruro de 4-butilbenzoílo
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylbenzoyl chloride
Densidad 1.051
Punto de ebullición 145°C to 147°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5351
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 98%