Learn More
Ácido 4-n-butilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426746 25 g 25 g
11416746 5 g 5 g
11436746 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23891.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20651-71-2 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20651-71-2
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00002571
Clave InChI JFKUBRAOUZEZSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-butyl, 4-butyl-benzoic acid, p-butylbenzoic acid, p-n-butylbenzoic acid, p-butyl benzoic acid, 4-butylbenzoicacid, p-n-butyl benzoic acid, acmc-209fcp, 4-n-butyl-benzoic acid
PubChem CID 88631
Nombre IUPAC ácido 4-butilbenzoico
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylbenzoic acid
Punto de fusión 100°C to 113°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%