Learn More
cloruro de 4-n-butilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417907 5 g 5 g
11427907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16577.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54997-92-1 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54997-92-1
Fórmula molecular C10H13ClO2S
Peso molecular (g/mol) 232.72
Número MDL MFCD00173908
Clave InChI OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
Nombre IUPAC cloruro de 4-butilbencenosulfonilo
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 13°C to 15°C
Punto de ebullición 126°C to 128°C (0.6 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.73
Porcentaje de pureza 97%