Learn More
4-n-Butilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434087 5 g 5 g
11424087 1 g 1 g
11444087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19516.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107377-07-1 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107377-07-1
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD00221466
Clave InChI KFINRIKJBULSTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butylbenzamide, benzamide, 4-butyl, p-butylbenzamid, acmc-20e7n2
PubChem CID 2801458
Nombre IUPAC 4-Butilbenzamida
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylbenzamide
Punto de fusión 127°C to 129°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%