Learn More
4-n-Butilanilina, 97 %
Código de producto. 15493277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493277 500 g 500 g
11394689 25 g 25 g
11304699 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25234.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-13-2
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00007925
Clave InChI OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
PubChem CID 7694
Nombre IUPAC 4-butilanilina
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylaniline
Punto de fusión -14°C
Densidad 0.942
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 500 g
Beilstein 1447268
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.23
Porcentaje de pureza 97%