Learn More
4-n-butilanilina-2,3,5,6-d4,ND2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Butylaniline-D6 (aniline-D6) |
| CAS | 1219794-75-8 |
| Fórmula molecular | C10 D6 H9 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 4-n-Butylaniline-2,3,5,6-d4,ND2, 4-n-Butylaniline-d6, 4-Butylaniline-2,3,5,6,N,N-d6, p-Butylaniline-d6, 4-Butylbenzen-2,3,5,6-d4-amine-d2, 4-Butylaniline-D6 (aniline-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8 H,2-4,11H2,1H3/i5D,6 D,7 D,8 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(CCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4-butil-N,N,2,3,5,6-hexadeuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.2698 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.1581 g/mol |
| Mostrar más |