Learn More
Ácido 4-(n-butilamino-2,2,3,3,4,4,4-d7)benzoico, CDN
Código de producto. 30328189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30328189 0.05 g
30326254 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328189 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND71710.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Butylamino)benzoic acid butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7
CAS 1219803-44-7
Fórmula molecular C11 2H7 H8 N O2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo 4-(Butylamino)benzoic Acid D7 (butyl-2,2,3,3,4,4,4-D7), 4-(n-Butylamino-2,2,3,3,4,4,4-d7)benzoic acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12 H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CNc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(2,2,3,3,4,4,4-heptadeuterobutilamino)benzoico
Peso molecular (g/mol) 200.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1542 g/mol
Porcentaje de pureza 95 atom % D, min 98% Chemical Purity