Learn More
4'-n-Butilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408166 5 g 5 g
11418166 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15296.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37920-25-5 | C12H16O | 176.26 g/mol
4'-n-Butylacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-n-butilacetofenona se utiliza como intermediario de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37920-25-5
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00017500
Clave InChI MQESVSITPLILCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-butylphenyl, p-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethan-1-one, p-n-butylacetophenone, 4'-n-butylacetophenone, unii-6738cf9z8v, 1-acetyl-4-butylbenzene, 1-4-butyl-phenyl ethanone
PubChem CID 123470
Nombre IUPAC 1-(4-Butilfenil)etanona
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Butylacetophenone
Densidad 0.957
Punto de ebullición 101°C to 102°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%