Learn More
4'-n-Butilacetofenona, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11924861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11924861 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
1 options
Código de producto. 11924861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441560050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Butylacetophenone
CAS 37920-25-5
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9570g/mL
Punto de ebullición 101°C to 102°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H16O
Número MDL MFCD00017500
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.957
Sinónimo 4'-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-butylphenyl, p-butylacetophenone, 1-4-butylphenyl ethan-1-one, p-n-butylacetophenone, 4'-n-butylacetophenone, unii-6738cf9z8v, 1-acetyl-4-butylbenzene, 1-4-butyl-phenyl ethanone
Clave InChI MQESVSITPLILCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Nombre IUPAC 1-(4-butilfenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 176.26
PubChem CID 123470
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4