Learn More
Isocianato de 4-n-butoxifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313426 5 g 5 g
11303426 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12877.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28439-86-3 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28439-86-3
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD00037042
Clave InChI ASFIDVOMDQBCNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxyphenyl isocyanate, 4-butoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-butoxy-4-isocyanato, 1-butoxy-4-isocyanato-benzene, pubchem16232, 4-butoxybenzenisocyanate
PubChem CID 2769629
Nombre IUPAC 1-butoxi-4-isocianatobenceno
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 149°C to 150°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 2107851
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 98%