Learn More
Isocianato de 4-n-butoxifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303426 1 g 1 g
11313426 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12877.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28439-86-3 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28439-86-3
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD00037042
Clave InChI ASFIDVOMDQBCNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxyphenyl isocyanate, 4-butoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-butoxy-4-isocyanato, 1-butoxy-4-isocyanato-benzene, pubchem16232, 4-butoxybenzenisocyanate
PubChem CID 2769629
Nombre IUPAC 1-butoxi-4-isocianatobenceno
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 149°C to 150°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 2107851
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.