Learn More
Cloruro de 4-n-butoxibenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494773 25 g 25 g
11484773 5 g 5 g
11404783 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11658.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33863-86-4 | C11H13ClO2 | 212.673 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33863-86-4
Fórmula molecular C11H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 212.673
Número MDL MFCD00000689
Clave InChI KMGCTFHTBKBITO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118561
Nombre IUPAC cloruro de 4-butoxibenzoilo
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxybenzoyl chloride
Densidad 1.121
Punto de ebullición 161°C to 162°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5495
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 957203
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-n-butoxybenzoyl chloride, 4-butoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butoxy, p-butoxybenzoyl chloride, 4-n-butoxybenzoylchloride, 4-butyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-butoxy, 4-n-butoxy benzoyl chloride, 4-n-butyloxy benzoyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.68
Porcentaje de pureza 98%