Learn More
4-n-Butoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Butoxybenzonitrile |
| Densidad | 0.999 |
| Punto de ebullición | 242°C to 244°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.5255 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2834664 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |