Learn More
4-n-Butoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11427897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427897 5 g 5 g
11437897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16570.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5203-14-5
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00043482
Clave InChI RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
PubChem CID 138435
Nombre IUPAC 4-butoxibenzonitrilo
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxybenzonitrile
Densidad 0.999
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5255
Cantidad 5 g
Beilstein 2834664
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 97%