Learn More
Ácido 4-n-butoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30338133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338133 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30338133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692328100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxybenzoic Acid
CAS 1498-96-0
Fórmula molecular C11H14O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo p-(Butyloxy)benzoic Acid, p-(n-Butoxy)benzoic Acid, p-(n-Butyloxy)benzoic Acid, p-Butoxybenzoic Acid, 4-Butoxybenzoic Acid, 4-(Butyloxy)benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-butoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943