Learn More
Ácido 4-n-butoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447064 100 g 100 g
11437064 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21506.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1498-96-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1498-96-0
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00002546
Clave InChI LAUFPZPAKULAGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-butoxybenzoic acid, 4-n-butoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-butoxy, benzoic acid, p-butoxy, p-butyloxybenzoic acid, 4-butoxy-benzoic acid, 4-butyloxybenzoic acid, p-n-butoxybenzoic acid, p-n-butyloxybenzoic acid, 4-n-butyloxybenzoic acid
PubChem CID 72971
Nombre IUPAC ácido 4-butoxibenzoico
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxybenzoic acid
Punto de fusión 146°C to 147°C (C-N)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%