Learn More
Cloruro de 4-n-butoxibencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Butoxybenzenesulfonyl chloride |
| Punto de ebullición | 130°C to 131°C (0.6 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.542 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1109264 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.73 |
| Porcentaje de pureza | 97% |