Learn More
Cloruro de 4-n-butoxibencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347656 1 g 1 g
11367656 250 mg 250 miligramos
11357656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11258.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1138-56-3 | C10H13ClO3S | 248.721 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1138-56-3
Fórmula molecular C10H13ClO3S
Peso molecular (g/mol) 248.721
Número MDL MFCD00052344
Clave InChI HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
Nombre IUPAC cloruro de 4-butoxibencenosulfonilo
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de ebullición 130°C to 131°C (0.6 mmHg)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1109264
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.73
Porcentaje de pureza 97%