Learn More
Ácido 4-n-butoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479637 1 g 1 g
15489637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52865.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105365-51-3 | C10H15BO3 | 194.04 g/mol
Used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, condensation reactions, synthesis of azobenzene-functionalized compounds. Also used for preparation of highly fluorescent diketopyrrolopyrrole derivatives, rhodium-catalyzed Suzuki-type cross-coupling and copper-catalyzed asymmetric conjugate reduction of coumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, las reacciones de condensación y la síntesis de compuestos funcionalizados con azobenceno. También se usa para la preparación de derivados de dicetopirrolopirrol altamente fluorescentes, el acoplamiento cruzado de tipo Suzuki catalizado con rodio y la reducción de conjugado asimétrico catalizado con cobre de cumarinas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105365-51-3
Fórmula molecular C10H15BO3
Peso molecular (g/mol) 194.04
Número MDL MFCD03427054
Clave InChI QUPFQMXWFNJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxyphenylboronic acid, 4-butoxyphenyl boronic acid, 4-n-butoxyphenyl boronic acid, p-butoxyphenylboronic acid, 4-butyloxyphenylboronic acid, 4-n-butoxy benzeneboronic acid, 4-butoxymethylboronic acid, boronic acid, 4-butoxyphenyl, pubchem9549, 4-butoxybenzeneboronic acid
PubChem CID 3836310
Nombre IUPAC ácido(4-butoxifenil)borónico
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 102°C to 104°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 98%