Learn More
4-n-Butoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492288 10 g 10 g
11402298 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15243.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5736-88-9
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00003389
Clave InChI XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
PubChem CID 79813
Nombre IUPAC 4-butoxibenzaldehído
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxybenzaldehyde
Densidad 1.031
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%