Learn More
4-n-butoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498147 5 g 5 g
11324699 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17528.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4344-55-2 | C10H15NO | 165.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4344-55-2
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.236
Número MDL MFCD00007866
Clave InChI UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-butoxyaniline, benzenamine, 4-butoxy, p-butyloxyaniline, 4-n-butoxyaniline, aniline, p-butoxy, p-aminophenol n-butyl ether, 4-butyloxybenzenamine, aminophenyl-n-butyl ether, 4-butyloxyaniline, 4-butyloxy aniline
PubChem CID 20352
Nombre IUPAC 4-butoxianilina
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxyaniline
Densidad 0.992
Punto de ebullición 84°C to 86°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2084421
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Butoxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Butoxyaniline