Learn More
Ácido 4-(n-butoxi)fenilacético, + 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(n-Butoxy)phenylacetic acid |
| Punto de fusión | 87°C to 89°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1105534 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.26 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |