Learn More
4-n-Butoxi-2,6-difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Butoxy-2,6-difluorophenol |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |