Learn More
4-n-Butoxi-2,6-difluorobenzamida, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide |
| CAS | 1373920-96-7 |
| Fórmula molecular | C11H13F2NO2 |
| Número MDL | MFCD22201024 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-n-butoxy-2,6-difluorobenzamide |
| Clave InChI | YRKCXWHINVIJNZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)N)F |
| Nombre IUPAC | 4-butoxi-2,6-difluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 229.227 |
| Mostrar más |