Learn More
Ácido 4-(N-boc-metilamino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459297 250 mg 250 miligramos
15439297 1 g 1 g
15449297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52555.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-(N-Boc-metilamino)benzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 263021-30-3
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD04972273
Clave InChI VRQKKKZQZSNRKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxycarbonyl methyl amino benzoic acid, n-boc-4-methylamino benzoic acid, methyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl, 4-n-boc-methylamino benzoic acid, 4-n-boc-n-methylamino benzoic acid, n-boc-4-methylamino benzoicacid, 4-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-benzoic acid
PubChem CID 11172762
Nombre IUPAC ácido 4-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]benzoico
SMILES CN(C(=O)OC(C)(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Boc-methylamino)benzoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 97%