Learn More
4-N-BOC-aminopiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712453 5 g Frasco de vidrio 5 g
11995421 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367620050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73874-95-0 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73874-95-0
Fórmula molecular C10H21N2O2
Peso molecular (g/mol) 201.29
Número MDL MFCD00798171
Clave InChI CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-4-ylcarbamate, 4-n-boc-aminopiperidine, 4-boc-amino piperidine, 4-n-boc-amino piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-yl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 4-n-boc-amino-piperidine, 4-boc-amino-piperidine, 4-n-boc amino piperidine
PubChem CID 723833
Nombre IUPAC Tert-butil N-piperidina-4-ilcarbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-N-BOC-Aminopiperidine
Punto de fusión 162.0°C to 166.0°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-N-BOC-Aminopiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.