Learn More
4-[(N-BOC)aminometil]anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306934 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10306934 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10306934 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426200010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Punto de fusión 75°C to 80°C
CAS 94838-55-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C12H18N2O2
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Número MDL MFCD03001716
Sinónimo 4-n-boc-aminomethyl aniline, tert-butyl 4-aminobenzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminobenzyl carbamate, 4-n-boc aminomethyl aniline, 4-aminobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-aminophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-4-aminophenyl methyl tert-butoxy carboxamide, butylaminobenzylcarbamate, p-bocnhch2c6h4nh2
Clave InChI UXWQXBSQQHAGMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(N)C=C1
Nombre IUPAC tert-butil N-[(4-aminofenil)metil]carbamato
Peso molecular (g/mol) 222.29
Cantidad 1 g
PubChem CID 2756041
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.