Learn More
4-N-BOC-Amino-4-carboxitetrahidropirano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10590722 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10359093 2 g Frasco de vidrio 2 g
11925421 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10590722 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360465000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172843-97-9
Fórmula molecular C11H19NO5
Peso molecular (g/mol) 245.27
Número MDL MFCD02683136
Clave InChI SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]oxano-4-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.