Learn More
Éster metílico del ácido 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoico, TRC
Código de producto. 30337008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337008 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30337008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB62098010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 101669-78-7
Fórmula molecular C11 H19 N O5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO5/c1-7(8(13)6-9(14)16-5)12-10(15)17-11(2,3)4/h7H,6H2,1-5H3,(H,12,15)
SMILES COC(=O)CC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-oxopentanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 245.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1263