Learn More
4-N-BOC-2-oxo-piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10278137 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10278137 1 g Frasco de vidrio 1 g
10699589 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10278137 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432330010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 76003-29-7 | C9H16N2O3 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76003-29-7
Fórmula molecular C9H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD02181069
Clave InChI FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
PubChem CID 3157178
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxopiperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-N-BOC-2-Oxo-piperazine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160.0°C to 163.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-N-BOC-2-Oxo-piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.