Learn More
4-N-Boc-2-metilpiperazina, TRC
Código de producto. 30330670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330670 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30330670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65698050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-N-Boc-2-methylpiperazine
CAS 120737-59-9
Fórmula molecular C10H20N2O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 3-Methyl-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (±)-1,1-Dimethylethyl 3-Methylpiperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-methylpiperazine, 3-Methylpiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 4-tert-Butoxycarbonyl-2-methylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC 3-metilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 200.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1525
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.