Learn More
Cloruro de 4-N-acetilaminobenceno-13C6-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-N-Acetylaminobenzene-13C6-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1216418-07-3 |
| Fórmula molecular | C213C6H8ClNO3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetylamino)-benzene-2,3,5,6-3C6-sulfonyl Chloride, NSC 127860-3C6, 4-[(Acetylamino)phenyl-3C6]sulfonyl chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl-3C6 chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1 |
| SMILES | CC(=O)N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-acetamido(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 239.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0115 |