Learn More
Isotiocianato de 4-(N-1-dimetilaminonaftaleno-5-sulfonilamino)fenilo, TRC
Código de producto. 30379828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379828 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30379828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46100010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth
CAS 102417-94-7
Fórmula molecular C19 H17 N3 O2 S2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S
Nombre IUPAC 5-(dimetilamino)-N-(4-isotiocianatofenil)naftaleno-1-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 383.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0762