Learn More
4-Trifluoruro de Morfoliilazufre, TRC
Código de producto. 30481655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481655 10 g 10 g
30472559 25 g 25 g
30478984 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM72515010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51010-74-3
Fórmula molecular C4H8F3NOS
Peso molecular (g/mol) 175.17
Sinónimo (T-4)-Trifluoro(morpholinato-kN4)sulfur, (T-4)-Trifluoro(morpholinato-N4)sulfur, 4-Morpholinylsulfur trifluoride, Morpholinosulfur Trifluoride, Morpholinotrifluorosulfurane, Trifluoromorpholinosulfur
Nombre IUPAC trifluoro(morfolina 4-il)-λ^{4}-sulfano
SMILES FS(F)(F)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinylsulfur Trifluoride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8F3NOS/c5-10(6,7)8-1-3-9-4-2-8/h1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0279